Learn More
HUBER Minichiller 600
Für viele Laboranwendungen geeignet. Huber Kältemaschinenbau Minichiller 600 eignen sich für Kühlreaktorblocks, Vakuumpumpen, Rotationsverdampfer oder Wärmetauscher.
Marke:  HUBER 3066.0010.99
Artikelnummer. 15554669
  • 4660.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltfreundliche, wirtschaftliche Kühlungslösung
  • Hohe Effizienz
  • Präzise Temperaturregelung
  • Leistungsstarke Umwälzpumpe
  • Stabile rostfreie Konstruktion
  • Zuverlässiger Dauerbetrieb mit Warnfunktionen
  • Einfach zu befüllen und zu entleeren
  • Beleuchteter Füllstandsanzeiger
  • LED-Temperaturanzeige
  • Leichte Bedienung mit nur drei Tasten