Learn More
Lovibond™ Minikit Chloride AF418 Test
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
Marke:  Lovibond™ 414180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26200kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10268420
  • 77.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
  • Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
  • Hohe Genauigkeit
  • Folienverpackte Lovibond™ Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren
  • Uneingeschränkter Versand
  • Sichere Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
Chlorid
1/Packung
ca. 40 Tests
Minikit-Wasser-Testkit
Klappetui mit Schüttelröhrchen, schnell lösenden Tablettenreagenzien und Anweisungen.
5 bis 5000 mg/l
Tablettenanzahl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MINIKIT TEST CHLORIDE SALINITY AF418
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: boric acid, potassium chromate, silver nitrate, potassium dichromate