Learn More
Lovibond™ Schnelltest MINIKIT Sulfat, AF 431, für die Wasseranalytik
Marke: Lovibond™ 414310
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21600kg
Spezifikation
Für die Bestimmung von Sulfatkonzentrationen zwischen 40 und 200 mg/l | |
Je 1 | |
40 bis 4000 mg/l | |
MINIKIT Sulfat |