Learn More
Brady™ MiniMark™ Vorgestanzte HSID-Etiketten aus Polyester
Artikelnummer. 11747205
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
75 mm
105 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
55 mm
75 mm
105 mm
Beschreibung:
Modell L1
Modell L2
Packungsgröße:
1 BX
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Beschreibung unitSize
11747205 105 mm 75 mm Modell L1 1 BX
11717334 105 mm 75 mm Modell L2 1 BX
11757205 150 mm 105 mm Modell L2 1 BX
11737205 75 mm 55 mm Modell L1 1 BX
11854371 75 mm 55 mm Modell L2 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11747205 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710071
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Modell L1
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Orange
Ausführung Glanz
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Die-cut HSID Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Komponenten, Barcode-Etiketten, Typenschilder und Solarzellenkennzeichnung
Anzahl pro Packung 325Pack
Menge 325/Pk.
Form Quadratisch
Größe (metrisch) 105 x 75 mm (W x H)
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (metrisch) 0.019 mm
Breite (metrisch) 105 mm
Höhe (metrisch) 75 mm
Gewicht (metrisch) 1.1 kg