Learn More
Brady™ MiniMark™ Vorgedruckte Etiketten aus Polypropylen
Artikelnummer. 11709475
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Breite (metrisch):
85 mm
110 mm
155 mm
Enthält:
1 Diamant
2 Rauten, vertikal
3 Rauten, Rautenform
3 Rauten, horizontal
4 Rauten
4 Rauten, Rautenform
4 Rauten, horizontal
Packungsgröße:
1 BX
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Enthält unitSize
11709475 75,00 mm 110 mm 2 Rauten, vertikal 1 BX
11799465 75,00 mm 110 mm 1 Diamant 1 BX
11719475 75,00 mm 110 mm 3 Rauten, Rautenform 1 BX
11729475 75,00 mm 110 mm 3 Rauten, horizontal 1 BX
11749475 75,00 mm 110 mm 4 Rauten, Rautenform 1 BX
11739475 75,00 mm 110 mm 4 Rauten, horizontal 1 BX
11779455 105,00 mm 155 mm 1 Diamant 1 BX
11789455 105,00 mm 155 mm 2 Rauten, vertikal 1 BX
11799455 105,00 mm 155 mm 3 Rauten, Rautenform 1 BX
11709465 105,00 mm 155 mm 3 Rauten, horizontal 1 BX
11719465 105,00 mm 155 mm 4 Rauten 1 BX
11729485 55,00 mm 85 mm 2 Rauten, vertikal 1 BX
11719485 55,00 mm 85 mm 1 Diamant 1 BX
11739485 55,00 mm 85 mm 3 Rauten, Rautenform 1 BX
11749485 55,00 mm 85 mm 3 Rauten, horizontal 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11709475 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710564
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese MiniMark™ Die vorbedruckten Polypropylen-Etiketten sind mit vorbedruckten roten Rauten versehen und können direkt mit dem gewünschten Warnhinweis bedruckt werden.
  • Mit vorbedruckten roten Diamanten.
  • Bereit zum Ausdrucken der erforderlichen Warnung.
  • Entspricht den neuesten Vorschriften.
Specifications
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung
Beschreibung Vorgedruckt MiniMark Etiketten für CLP-GHS-Gefahrstoffe
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Rot auf Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polypropylen
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung der Gefahrenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Enthält 2 Rauten, vertikal
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Anzahl pro Packung 300 Etiketten/Karton
Menge 300/Packung
Form Diamant
Softwaretyp MiniMark
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0031 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Abmessungen (L x B) 75 x 110 mm
Länge (angloamerikanisch) 2,95 in.
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,33 in.
Breite (metrisch) 110 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,95 in.
Höhe (metrisch) 75,00 mm
Alternate Part Number MNK-CLP-75x110-L2-B7594-0.3