Learn More
Thermo Scientific™ Mininert-Ventile
Artikelnummer. 11517330 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
27 mm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
11517330 27 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11517330 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS10130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Mininert Ventile stellen einen einzigartigen, praktischen Verschluss dar und sind ideal für Chemikalien, die bei Verwendung von Behältern mit konventionellen Verschlusskappen und Dichtungen zerfallen oder verdampfen.
Thermo Scientific™ Mininert Ventile stellen einen einzigartigen, praktischen Verschluss dar und sind ideal für Chemikalien, die bei Verwendung von Behältern mit konventionellen Verschlusskappen und Dichtungen zerfallen oder verdampfen. Die chemikalienbeständige PTFE-Beschichtung sorgt für eine inerte, auslaufsichere Hochdruckdichtung. Das leicht zu bedienende Drucktastenventil ermöglicht einen wiederholten und unbegrenzten Probenzugang mittels Spritzennadel und vermeidet die Schädigung des Septums, die bei herkömmlichen Septa nach wiederholtem Durchstechen auftritt. Die Ventile sind in mehreren Größen erhältlich, um Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen und Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss anzupassen.
Thermo Scientific Mininert Ventile sind Schraubverschlüsse mit integrierten, wiederverschließbaren Ventilen, die einen wiederholten, unbegrenzten Zugriff auf die Proben per Spritzennadel ermöglichen. Ventil in eine Richtung schieben, um die Öffnung für die Nadel zu öffnen. Ventil zurückschieben, um die Öffnung vollständig dicht zu verschließen.
  • In zwei Größen erhältlich: 20 mm (Gewindegröße 20/400) und 27 mm (Gewindegröße 24/400) für 3 und 5 ml Reacti-Vial kleine Reaktionsfläschchen bzw. 40-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss
  • Präzisionsgefertigt aus PTFE-Kunststoff für mehrfachen Gebrauch und chemische Beständigkeit
  • Ventilbauweise verhindert das Durchbohren, wie es beim wiederholten Durchstechen eines herkömmlichen Septums auftritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Für 40-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss; 27 mm
Material PTFE
Produktlinie Mininert
Verschlussgröße 27 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 40-ml-Septumfläschchen
Produkttyp Schraube
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.