Learn More
Gilson™ MINIPULS EVOLUTION PERISTALTISCHE PUMPE (VE=1)
Speed control module for liquid transfer applications.
Marke:  Gilson™ F110701
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Artikelnummer. 12386112
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Safe and durable design
  • Stainless-steel rollers for great durability and chemical resistance
  • Low operating noise
Spezifikation
Spezifikation
Liquid transfer applications
Speed control module
169 mm
Line Frequency: 50 to 60 Hz / Line Voltage: 100 to 240 VAC / Power consumption:full load 48 w at 220 V – no load 35 w at 220 V
50 to 60 Hz line frequency
Drive module, Standard accessory package
164 mm
2.4 kg
100/240 VAC