Learn More
Gilson™ PUMPENKOPF MF1, 4-Kanal (VE=1) mittlere Flussrate 0,2ul+70ml/min, 4-Kanal
Marke:  Gilson™ F110706
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12306122
  • 1105.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren MINIPULS™ 3 bzw. Evolution um Kanäle und ermöglichen Sie in Ihrem Labor noch mehr Flexibilität.
MINIPULS 3 Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS 3 Pumpenköpfen:
  • R1—Pumpenkopf mit einem Kanal
  • R4—Pumpenkopf mit vier Kanälen
  • R8—Pumpenkopf mit acht Kanälen
  • R2—Pumpenkopf mit zwei Kanälen
  • R2HF—Pumpenkopf mit zwei Kanälen, hoher Durchfluss
  • R4HF—Pumpenkopf mit vier Kanälen, hoher Durchfluss
MINIPULS Evolution Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS Evolution Pumpenköpfen:
  • MF1—Pumpenkopf mit einer Kassette
  • MF4—Pumpenkopf mit vier Kassetten
  • HF2—Pumpenkopf mit zwei Kassetten, hoher Durchfluss
Spezifikation
Spezifikation
0,2 μl/min bis 70 ml/min
4
1/Packung
Pumpenkopf