missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Minisart™ HY Standardspritzenfilter
BIOPHARMA

Artikelnummer. 17153531 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
:
Minisart™ HY Standardspritzenfilter; Porengröße: 0,2 μm
Artikelnummer.
17153531 Minisart™ HY Standardspritzenfilter; Porengröße: 0,2 μm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17153531

Marke: Sartorius S6596FMQ

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Minisart™ HY Standardspritzenfilter mit chemisch inertem hydrophobem PTFE eignet sich für die Entlüftung sowie die Filtration von Gasen und Ölen mit einem pH-Wert von 3 bis 12. Typ S6596 mit einer Porengröße von 0,2 μm kann zur sterilen Filtration von Luft/Gas verwendet werden.

  • Unsteril
  • Minisart HY Standardspritzenfilter Typ S9596 Version Q mit einer Porengröße von 0,2 μm werden in Großpackungen geliefert.
  • Reduziert Abfall und erleichtert die Handhabung, wenn die Anwendung eine Filtration oder Entlüftung unter unsterilen Bedingungen erlaubt.
  • Aufgrund seiner hydrophoben Natur fungiert die PTFE-Membran als Wasserbarriere und wird nicht durch Aerosole benetzt.
  • Dadurch bleibt der hydrophobe Belüftungsfilter für Gas oder Luft durchlässig!
  • Das Gehäuse des Filters besteht aus MBS (Methacrylat-Butadien-Styrol), das nur bedingt mit Alkoholen kompatibel und frei von Phthalaten ist
  • Minisart™ Standardspritzenfilter ohne CE-Kennzeichnung sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
  • Weniger Abfall durch Großpackungen
  • Kann mit EO sterilisiert werden
  • Verklebbar, z. B. an Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Einwegprodukt Nein
Filtertyp Hydrophobic
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze
Material (Membran) Celluloseacetat
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Menge 500/Pk.
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Fit for Purpose Steril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.