Learn More
Sartorius Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA), Non-sterile
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Verbinder:
Weiblicher Luer-Lock-Anschluss, männlicher Luer-Lock-Anschluss
Weiblicher Luer-Lock-Anschluss, männlicher Luer-Slip-Anschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Unsterile Minisart™ NML Standardspritzenfilter werden in Großpackungen geliefert.
- Dadurch wird Abfall reduziert und die Handhabung erleichtert, wenn die Anwendung eine sterile Filtration oder Entlüftung unter unsterilen Bedingungen erlaubt.
- Das Gehäuse besteht aus dem Acrylharz MBS (Methacrylat-Butadien-Styrol), das nur bedingt mit Alkoholen kompatibel ist, aber frei von Phthalaten ist.
- Gehäuse und Membran sind fest miteinander verbunden, was eine bidirektionale Verwendung ermöglicht.
- Minisart™ Standardspritzenfilter ohne CE-Kennzeichnung sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
- Unsteril
- Weniger Abfall durch Großpackungen
- Kann mittels Gammabestrahlung oder EO sterilisiert werden
- Männlicher Luer-Slip-Anschluss
- Verklebbar, z. B. an Schläuche
- Bidirektionaler Einsatz möglich
- Geringe unspezifische Bindung
- Minisart™ Filtertypen
- Typ S7597 mit einer Porengröße von 0,2 μm kann für die sterile Filtration verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Slip-Anschluss.
- Der Typ S7598 mit einer Porengröße von 0,45 μm kann für Partikelentfernung, Klärung und Reduzierung der Bioburden bei wässrigen Flüssigkeiten verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Slip-Anschluss.
Spezifikation
Spezifikation
| Verbinder | Weiblicher Luer-Lock-Anschluss, männlicher Luer-Slip-Anschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Filtertyp | Syringe Filter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze |
| Material (Membran) | Celluloseacetat |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 500/Pk. |
| Durchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Fit for Purpose | Steril |