Learn More
Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters, Nonsterile
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1,2 μm
Farbcode:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Mit einem Glasfaser-Vorfilter für schwer zu filternde Flüssigkeiten. Sartorius Minisart™ Plus Spritzenfilter sind vollständige Einweg-Filtrationseinheiten mit einer Membran aus tensidfreiem Celluloseacetat. Wählen Sie aus drei farbcodierten Porengrößen in sterilen oder nicht sterilen Ausführungen.
Schnelle Sterilisation kleiner Volumen
- Speziell entwickelt für Sterilfiltration schwer filtrierbarer Flüssigkeiten
- Enthält einen Vorfilter aus Glasfaser auf der Membran aus Celluloseacetat
- Einheiten sind fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen und filtern zuverlässig ohne Leckage
- Lieferbar in drei farbcodierten Porengrößen: 0.2 μm (blau), 0.45 μm (gelb) oder 1.2 μm (rot)
- Filtration ist so effektiv, dass der Durchsatz verdoppelt werden kann
- Ideal für Probenreinigung, Partikelentfernung und Sterilfiltration von wässrigen Lösungen
- Komplette Geräte sind einsatzbereit
- Einmal-/Einweg-Filtereinheiten
- Weibliche Luer Lock-Einlass-Verbindungsstücke mit männlichen Luer Lock Auslass-Verbindungsstücken
- Geprüfte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
- Steril (durch Ethylenoxid) und nicht steril verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | Hydrophil |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Syringe |
| Material (Membran) | SFCA |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Probenvolumen | 1 to 200 mL |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 5,16 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für schnelle Sterilisation kleiner Volumen |
| Mehr anzeigen |