Learn More
Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10712712 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4,0 mm
15 mm
25 mm
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Totvolumen (nach Luftspülung):
5 μl
10 μl
150 μl
Menge:
1000/Packung
50/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Porengröße Totvolumen (nach Luftspülung) Menge unitSize
10712712 15 mm 0,2 μm 150 μl 50/Packung 50 Stück
11776035 15 mm 0,2 μm 150 μl 500/Packung 500 Stück
15902590 15 mm 0,2 μm 150 μl 1000/Packung 1000 Stück
10189650 15 mm 0,45 μm 10 μl 50/Packung 50 Stück
11516244 15 mm 0,45 μm 10 μl 500/Packung 500 Stück
10654471 25 mm 0,2 μm 150 μl 50/Packung 50 Stück
10710432 25 mm 0,45 μm 150 μl 50/Packung 50 Stück
10087820 25 mm 0,45 μm 150 μl 500/Packung 500 Stück
10282121 4,0 mm 0,2 μm 5 μl 50/Packung 50 Stück
10169800 4,0 mm 0,2 μm 5 μl 500/Packung 500 Stück
10519441 4,0 mm 0,45 μm 5 μl 50/Packung 50 Stück
10372861 4,0 mm 0,45 μm 5 μl 500/Packung 500 Stück
10211371 25 mm 0,2 μm 150 μl 500/Packung 500 Stück
13 options
Artikelnummer. 10712712
Marke: Sartorius 17761K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine Membran aus regenerierter Cellulose zur Klärung von Proben mit kleinen Volumen. Wählen Sie zwischen 0,2 und 0,45 μm Porengröße in Filtern mit 15, 25 und 4 mm Durchmesser.
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit.Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine Membran aus regenerierter Cellulose zur Klärung von Proben mit kleinen Volumen.Wählen Sie zwischen 0,2 und 0,45 μm Porengröße in Filtern mit 15, 25 und 4 mm Durchmesser.
Einfache, schnelle und zuverlässige Filtration
  • Enthält eine hydrophile, lösungsmittelresistente Membran aus regenerierter Cellulose (RC)
  • Bessere Verträglichkeit mit wässrigen Lösungen und Lösungsmittelgemischen als bei Produkten von Wettbewerbern
  • Hohe Durchflussrate für die schnelle Partikelentfernung bei kleinen Volumen ohne Leckage
  • Ideal für die Probenreinigung und Partikelentfernung für HPLC- oder GC-Analyse
  • Gehäuse aus Polypropylen
    • Optimiert für Filtration vor Analytik
    • Widersteht selbst aggressiven Lösungsmitteln und Chemikalien
    • Fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen
  • Weiblicher Luer Lock-Einlass mit männlichem Luer-Slip-Anschluss
Maximaler Anwenderkomfort
  • Komplette, anschlussfertige Filtereinheiten sind einfach zu handhaben
  • Universelle Passform an Standardspritzen
  • Einwegartikel sind eine wirtschaftliche Option
  • Bewährte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
  • Nicht sterile Optionen können mittels Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren sterilisiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Syringe Filter
Zur Verwendung mit (Geräte) Syringe
Material (Membran) Regenerierte Cellulose
Porengröße 0,2 μm
Probenvolumen 0.5 to 15 mL
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 1,9 cm2
Totvolumen (nach Luftspülung) 150 μl
Gehäusematerial Polypropylen
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Männlicher Luer-Stecker
Verpackung Großpackung
Nenndruck 4.5bar
Produktlinie Minisart
Menge 50/Packung
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 15 mL
Durchmesser (metrisch) 15 mm