Learn More
Cole-Parmer™ LCD TIMER
Eine klare menschliche Stimme gibt die Zeit an, die im Countdown-Modus verbleibt – eine Sichtprüfung ist nicht erforderlich
Marke: Cole-Parmer™ 94460-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die Häufigkeit von Ansagen nimmt zu, wenn die Zeit sich dem Nullpunkt nähert
- Drücken Sie im Uhrmodus eine beliebige Taste, und die Stimme gibt die Uhrzeit an
- Perfekt für Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen, Dunkelkammern und Aktivitäten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern
Spezifikation
LCD-Zeitschaltuhr | |
LCD | |
64 mm | |
Je 1 |
1 Minute (6 Alarmtöne) | |
1.5 V | |
83 mm |