Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Instant-ELISA-Kit für humanes MIP-1-beta
Beschreibung
Der ELISA für das humane Makrophagen-Entzündungsprotein 1beta (CCL4) (humanes MIP-1β) quantifiziert humanes MIP-1β in Humanserum, Plasma, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.Das Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes MIP-1β.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes MIP-1β misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper.Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet.Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich.Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P13236 |
| Assay-Bereich | 7.8 bis 500 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3,0 pg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with Polyclonal Antibody to MIP-1beta, Biotin-Conjugate (anti-MIP-1beta polyclonal antibody), Streptavidin-HRP and Sample diluent, lyophilized Aluminum pouch(es) with a human MIP-1beta Standard curve (coloured) Wash Buffer Concentrate 20x (phosphate-buffered saline with 1% Tween 20) Substrate Solution (tetramethyl-benzidine) Sample Diluent (Use when an external predilution of the samples is needed) Stop Solution (1M Phosphoric acid) Adhesive Plate Covers |
| Konjugat | Biotin |
| Immunassay-Kit-Format | Coated ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke