Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes MIP-3 alpha/CCL20
Beschreibung
Der Menschen MIP-3 alpha/CCL20 ELISA quantifiziert Hu MIP-3α in Menschenserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Das Assay erkennt ausschließlich sowohl natürliches als auch rekombinantes Hu MIP-3α. Funktionsprinzip der Methode Der Menschen MIP-3α Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge ValidierungJede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Beta Chemokin Exodus-1; Beta Chemokin Exodus-1; CC Chemokin LARC; CC Chemokin ST38; C-C-Motiv Chemokin 20; C-C-Motiv Chemokin Ligand 20; CCL20; CCL20(1-64); CCL20(1-67); CCL20(2-70); Chemokin (C-C-Motiv) Ligand 20; CKB4; Exodus; Exodus-1; LARC; Leber- und aktivierungsreguliertes Chemokin; entzündliches Makrophagen-Protein 3 alpha; MIP 3 A; MIP 3 A; MIP 3 alpha; MIP 3 A; MIP3 a; MIP3 alpha; MIP3 a; MIP-3 [a]; MIP3A; MIP-3 A; MIP-3-alpha; M-MIP-3-alpha; SCYA20; kleine induzierbare Zytokin-Subfamilie A (Cys-Cys), Mitglied 20; kleine induzierbare Zytokin-Subfamilie A20; kleininduzierbare Zytokine A20; St38 |
| Assay-Bereich | 0,8 bis 600 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,5 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P78556. |
| Gensymbol | CCL20. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |