Learn More
Tocris Bioscience™ MIRA-1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004532
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18004532 10 mg 10 Milligramm
18044962 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18004532 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3362/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Restores mutant p53 activity; proapoptotic
Restores wild-type conformation, function and DNA binding activity to mutant p53. Induces p53 transcriptional transactivation of p21, MDM2 and PUMA, and promotes tumor cell death by apoptosis in a mutant p53-dependent manner in vitro (IC50 = 10μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72835-26-8
Summenformel C8H9NO4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MIRA-1
Menge 10 mg
Formelmasse 183.16
Reinheit >98%
Molekulargewicht 183.163