Learn More
Epredia™ Verschiedenes Zubehör für Mikrotome
Unterstützen und erweitern Sie die Funktionalität von Epredia™ Mikrotomen der Serie 200 und 300 mit diversem Epredia™ Mikrotom-Zubehör.
307.00 € - 1225.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Epredia 200/300 Serie Mikrotome |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12063089
|
Epredia™
640280 |
Fußpedal |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10871330
|
Epredia™
760170 |
Vergrößerer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Unterstützen und erweitern Sie die Funktionalität von Thermo Scientific™ Mikrotomen der Serien 200 und 300 mit diversem Thermo Scientific Mikrotom-Zubehör.
- Verriegelter Anschluss statt Fußpedalanschluss
- Aufbewahrungseinheit kann abgenommen und separat verwendet werden, Schale für Präparate kann durch auswechselbare Einsätze gekühlt werden
- Großfeldlupe für das Erleichtern der Messerausrichtung und der Zustellung für das Schneiden; 2,5-fache Vergrößerung
Spezifikation
Epredia 200/300 Serie Mikrotome |