Learn More
Mitapivat-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mitapivat-d6 |
| Summenformel | C24 H22 D4 N4 O3 S |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Mitapivat Impurity |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H26N4O3S/c29-24(28-15-13-27(14-16-28)17-18-6-7-18)20-8-10-21(11-9-20)26-32(30,31)22-5-1-3-19-4-2-12-25-23(19)22/h1-5,8-12,18,26H,6-7,13-17H2/i6D2,7D2 |
| SMILES | O=S(NC1=CC=C(C(N2CCN(CC3C([2H])([2H])C3([2H])[2H])CC2)=O)C=C1)(C4=CC=CC5=C4N=CC=C5)=O |
| IUPAC-Name | N-(4-(4-((Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)methyl)piperazin-1-carbonyl)phenyl)chinolin-8-sulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 454.58 |
| Formelmasse | 454.2 |