missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitochondrial Markers Antibody Pack, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602794 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
11 Vials
Packungsgröße:
11 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602794 11 Vials 11 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602794 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320213

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody Pack

Mitochondrial Markers antibody specifically detects Mitochondrial Markers in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mitochondrial Markers
Anwendungen Western Blot
Konjugat Unconjugated
Immunogen See individual datasheets.
Menge 11 Vials
Regulatorischer Status RUO
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Storage is content dependent.
Form Purified
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.