Learn More
Molecular Probes™ MitoProbe™ DiIC1(5) Assay Kit - For Flow Cytometry - 100 Assays
MitoProbe™ DilC1(5) Assay-Kit – für Durchflusszytometrie – 100 Assays
Marke: Molecular Probes™ M34151
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das MitoProbe™ DilC1(5) Assay-Kit bietet Lösungen für den membran-potentialabhängigen Cyanin-Farbstoff DilC1(5) und einen mitochondrialen Membran-Potenzialdisruptoren CCCP für die Untersuchung des Membranpotentials von Mitochondrien. DiIC1(5) dringt in das Zytosol eukaryotischer Zellen ein und reichert sich hauptsächlich in Mitochondrien mit aktiven Membranpotentialen an, wodurch eine helle, rote Fluoreszenz entsteht. Die Färbungsintensität von DiIC 1 (5) sinkt mit verringertem Potenzial der mitochondrialen Membran.Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen DiIC1(5) (625 μl, 10 μM in DMSO) und 1 Fläschchen CCCP: (125 μl, 50 mM DMSO). Bei 2 bis 6 °C und vor Licht geschützt lagern. Nicht einfrieren. | |
Durchflusszytometer | |
DiIC1(5) | |
Röhrchen | |
100 |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometrie-Assaykit | |
633/635 | |
MitoProbe™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.