Learn More
Molecular Probes™ MitoProbe™ DiOC2(3) Assay Kit - For Flow Cytometry - 100 Assays
MitoProbe™ DiOC2(3) Assay-Kit – für Durchflusszytometrie – 100 Assays
Marke: Molecular Probes™ M34150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das MitoProbe™ DiOC2(3) Assaykit enthält Lösungen für den membranpotentialsensitiven Cyanin-Farbstoff DiOC2(3) und einen mitochondrialen Membran-Potenzialdisruptor CCCP zur Untersuchung des Membranpotentials von Mitochondrien. DiOC2(3) dringt in das Zytosol eukaryotischer Zellen ein und reichert sich hauptsächlich in Mitochondrien mit aktiven Membranpotentialen an, wodurch eine helle, rote Fluoreszenz entsteht. Die Färbungsintensität von DiOC2(3) sinkt mit verringertem Mitochondrien-Membranpotential, begleitet von einer Verschiebung von roter zu grüner FluoreszenzAuswahlhilfe für alle Apoptoseassays für Durchflusszytometrie anzeigen.
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen DiOC2(3) (625 μl, 10 μM in DMSO) und 1 Fläschchen CCCP: (125 μl, 50 mM DMSO). Bei 2 bis 6 °C und vor Licht geschützt lagern. Nicht einfrieren. | |
Durchflusszytometer | |
DiOC2(3) | |
Röhrchen | |
100 |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometrie-Assaykit | |
488 | |
MitoProbe™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.