missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitragynin, 0,1 mg/ml in Methanol, Lipomed

Artikelnummer. 30458653
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458653 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458653 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMMTR16100.1LM

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.

Mitragynin, 0,1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mitragynine
CAS 4098-40-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mitragynine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C23 H30 N2 O4
Konzentration 0.1 mg/mL
Synonym Mitragynine
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC[C@@H]1 CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2 C[C@@H]1 \C(=C/OC)\C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-Ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]chinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoat
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 398.5
Menge 1 mL
Formelmasse 398.2206 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.