missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mitragynin, Lipomed
Beschreibung
Mitragynin
Spezifikation
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Mitragynine |
| CAS | 4098-40-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mitragynine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H30 N2 O4 |
| Synonym | Mitragynine |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC[C@@H]1 CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2 C[C@@H]1 \C(=C/OC)\C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-Ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]chinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?