Learn More
Flüchtige organische Verbindungen, Kombinationsmix C, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 624-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 200μg/ml |
2-Chloroethylvinylether | 110-75-8 | 200μg/ml |
Benzol | 71-43-2 | 200μg/ml |
Bromdichlormethan | 75-27-4 | 200μg/ml |
cis-1,3-Dichlorpropen | 10061-01-5 | 200μg/ml |
Ethylbenzol | 100-41-4 | 200μg/ml |
Toluol | 108-88-3 | 200μg/ml |
trans-1,3-Dichlorpropen | 10061-02-6 | 200 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
VOC Mix C | |
200 μg/ml; | |
For US EPA Method 624 | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
USEPA Method 624 | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Methanol-P&T | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Sicherheit und Handhabung
- VOC Mix C
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch