Learn More
CLP Zusätzliche Analytenmischung, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLPS-G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2-Methylnaphthalin | 91-57-6 | 2000μg/ml |
2-Nitroanilin | 88-74-4 | 2000μg/ml |
3-Nitroanilin | 99-09-2 | 2000μg/ml |
4-Chloranilin (p-Chloranilin) | 106-47-8 | 2000μg/ml |
4-Nitroanilin | 100-01-6 | 2000μg/ml |
Benzylalkohol | 100-51-6 | 2000μg/ml |
Dibenzofuran | 132-64-9 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
CLP Zusätzlicher Analyten-Mix | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
MeCl | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
SW-846-Methode 8270 | |
Für die US-EPA-Methoden 625, 8270, 8270 C | |
1 ml | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Produkt nur für den Laborgebrauch