Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosemischester
Whatman™ Membranfilter aus Zellulose-Mischester sind biologisch inert und bestechen dank ihrer großen Innenfläche durch eine höhere Produktabsorption.
179.00 € - 1060.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Zellulosemischester |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Membrantyp | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Membrantyp | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11385374
|
Cytiva
10407314 |
ME25/21 | 0,45 μm | 50 mm | Weiß |
740.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11395364
|
Cytiva
10406870 |
ME25 | 0,45 μm | 47 mm | Weiß |
224.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11305374
|
Cytiva
10406871 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Weiß |
1060.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11315374
|
Cytiva
10406872 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Weiß |
181.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11305384
|
Cytiva
10407332 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Schwarz |
535.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11315384
|
Cytiva
10407334 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Schwarz |
590.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11325384
|
Cytiva
10407370 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Grün |
575.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11335384
|
Cytiva
10407372 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Grün |
590.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11385384
|
Cytiva
10409470 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Grün |
179.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11395384
|
Cytiva
10409472 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Grün |
181.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11982006
|
Cytiva
10408712 |
ME24 | 0,2 μm | 4,7 cm | Weiß |
535.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11355384
|
Cytiva
10408714 |
ME24 | 0,2 μm | 50 mm | Weiß |
535.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11395374
|
Cytiva
10407324 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Weiß |
575.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11949217
|
Cytiva
10408915 |
ME27 | 0,8 μm | 50 mm | Weiß |
670.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11375024
|
Cytiva
10407342 |
ME29 | 0,8 μm | 47 mm | Schwarz |
815.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11305034
|
Cytiva
10407615 |
ME30 | 0,8 μm | 50 mm | Schwarz |
775.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11979217
|
Cytiva
10409834 |
ME26 | 0,6 μm | 4,7 cm | Schwarz |
575.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11375374
|
Cytiva
10407312 |
ME25 | 0,45 μm | 47 mm | Weiß |
520.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Description
- Sterile Optionen für kritische Anwendungen verfügbar
- Kontrast für leichtere Partikelerkennung
- Gitter sind ungiftig und hemmen das Bakterienwachstum nicht, wodurch die Integrität der Probe gewährleistet wird
- Schwarze glatte und schwarze gerasterte Membranen bestehen aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetatat
- Höhere Schmutzaufnahmekapazität
- Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
- Keine Tenside zur Kontamination der Proben
- Gleichmäßige mikroporöse Membranstruktur ermöglicht hohe Durchflussraten
Specifications
Autoklavierbar | |
Zellulosemischester | |
Steril |