Learn More
Merck Membranfilter MCE-MF, 0,45μm, ohne Auf- druck, 260x260mm (VE=10Stck.)
Marke: Merck HAWP304F0
516.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Weiß | |
Zellulosemischester | |
Zu Filteranwendungen im Labor | |
Glatt | |
1 x 1 ft | |
304 cm |
Quadratisch | |
0,45 μm | |
10/Packung | |
Membranfilter | |
304 cm |
Sicherheit und Handhabung
- X10 MCE .45UM WH PL 1X1FT .
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose