Learn More
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, Triton™-frei, 0,22 μm
Wird in analytischen und Forschungsanwendungen mit biologisch inerten Mischungen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat verwendet.
Marke: Merck GSTF09000
687.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
2 l/min/cm2 | |
Weiß | |
Zellulosemischester | |
GSTF | |
Für den Einsatz in Analyse- und Forschungsanwendungen | |
150 µg/cm2 | |
Glatt | |
150 µm | |
90 mm |
≥3,52 bar | |
Membranmaterial | |
0,22 μm | |
2 l/min/ cm2 (Luft), 18 ml/min/ cm2 (Wasser) | |
75% | |
100Pack | |
75 °C | |
Filtermembranen | |
90 mm |