Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Zellulosemischestern
Código de producto. 11735285 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Farbe:
Weiß
Tamaño de la unidad:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porengröße Farbe unitSize
11735285 0,45 μm Weiß 100 Stück
11745285 0,45 μm Weiß 100 Stück
11765285 0,2 μm Weiß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11735285
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Ver todas las promociones
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ sterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
  • In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
  • Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
  • Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
  • Gittermembranen werden in vielen mikrobiologischen Verfahren verwendet, dazu zählt die Koloniezählung nach der Inkubation
Especificaciones
Bubble Point 2,23 bar
Farbe Weiß
Material MCE
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Flussrate 60 ml/min./ cm²
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren
Gasflussrate 5 l/min./ cm²
Rasterfarbe Schwarz
Hydrophobizität Hydrophil
Menge 100/Packung
Typ Gitterscheibe
Benetzbarkeit Ja
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • X100 MBNE MCE WHIT/N 47MM .45µ ST Fisherbrand .
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.