Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Zellulosemischestern
Artikelnummer. p-8069012 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Farbe Packungsgröße
11735285 0,45 μm Weiß 100 Stück
11745285 0,45 μm Weiß 100 Stück
11765285 0,2 μm Weiß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11735285
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ sterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
  • In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
  • Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
  • Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
  • Gittermembranen werden in vielen mikrobiologischen Verfahren verwendet, dazu zählt die Koloniezählung nach der Inkubation
Spezifikation
Bubble Point 2,23 bar
Farbe Weiß
Material MCE
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Flussrate 60 ml/min./ cm²
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren
Gasflussrate 5 l/min./ cm²
Rasterfarbe Schwarz
Hydrophobizität Hydrophil
Menge 100/Packung
Typ Gitterscheibe
Benetzbarkeit Ja
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X100 MBNE MCE WHIT/N 47MM .45µ ST Fisherbrand .
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose