missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™

NMDA antagonist, less active enantiomer

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 095550

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418203

  • 455.02 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Less active enantiomer (10-fold less potent in behavioral studies) than (+)-MK 801 maleate. (+)-enantiomer also available.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

121917-57-5
337.375
--mk 801 maleate, --mk 801 maleate, unii-ef13o02iv0, dizocilpine maleate, --mk-801 hydrogen maleate, dizocilpine maleate,-, -mk-801 hydrogen maleate, --mk 801 hydrogen maleate, --mk-801 hydrogen maleate hplc, 5r,10s---5-methyl-10,11-dihydro-5h-dibenzo a,d cylcohepten-5,10-imine maleate
CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
C20H19NO4
QLTXKCWMEZIHBJ-FWHYOZOBSA-N
16219612

Spezifikation

(-)-MK 801 maleate
121917-57-5
--mk 801 maleate, --mk 801 maleate, unii-ef13o02iv0, dizocilpine maleate, --mk-801 hydrogen maleate, dizocilpine maleate,-, -mk-801 hydrogen maleate, --mk 801 hydrogen maleate, --mk-801 hydrogen maleate hplc, 5r,10s---5-methyl-10,11-dihydro-5h-dibenzo a,d cylcohepten-5,10-imine maleate
CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
16219612
>99%
50mg
C20H19NO4
QLTXKCWMEZIHBJ-FWHYOZOBSA-N
337.375
337.37
Videos