Learn More
(-)-MK 801 Maleat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5R)-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine-10,11-dihydro-5-methyl-(Z)-2-butenedioate |
| CAS | 121917-57-5 |
| Summenformel | C16H15N . C4H4O4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (-)-MK 801 Maleate, (-)-MK 801 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m0./s1 |
| SMILES | C[C@@]12N[C@@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 337.4 |
| Formelmasse | 337.1314 |