Learn More
Tocris Bioscience™ ML 354
Selective PAR4 antagonist
N.V.
Spezifikation
Produkttyp ML 354
Beschreibung ML 354
Molekulargewicht 282.29
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Selective PAR4 antagonist (IC50 = 140 nM). Exhibits 70-fold selectivity for PAR4 over PAR1.
Spezifikation
Spezifikation
ML 354
ML 354
282.29