Learn More
Mettler Toledo™ ML Präzisionswaagen
Marke:  Mettler Toledo™ 11130176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10130405
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
FACT
RS-232C
Touchscreen
For piece counting, percent weighing, check weighi
20 mg
XS4002S/M
1.2 sec.
Precision Balance
96 mm
96 mm
205 mm
115/240 V 50/60 Hz 0.4 A
0.4 A
CE Certified
4.1 kg
10 mg
IP 54
Die-cast Zinc, Chromed Steel and Plastic
8 mg
5°C to 40°C
194 x 366 x 96 mm
170 mm
194 mm
6.9 kg
115/240 V
50/60 Hz