Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Dichtungskit für digitale Pipetten
Wartungsteil
25.74 €
Spezifikation
Beschreibung Dichtungskit
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Nicht steril
Menge Je 1
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11916012
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VistaLab™ Technologies
9091
MLA™ Digital 10 bis 50 µl
25.74 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11926012
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VistaLab™ Technologies
9092
MLA™ Digital 50 bis 200 µl
25.74 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11946012
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VistaLab™ Technologies
9094
MLA™ Digital 200 bis 1000 µl
25.74 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dichtungskit für MLA™ Digitale Pipetten - erhältlich für verschiedene Volumina
Spezifikation
Spezifikation
Dichtungskit
Nicht steril
2 in.
1 in.
Nicht autoklavierbar
Je 1
1 in.