Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Silver Brand Precision-Pipettierer
Hergestellt aus präzisionsgefertigter Aluminiumlegierung und Edelstahl mit begrenzter Lebensdauergarantie (auf Teile) Individuell serialisiert mit Kalibrierzertifikat (im Lieferumfang enthalten).
Marque:  VistaLab™ Technologies 1109
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11915852
  • 232.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
  • Um eine hohe Volumengenauigkeit über einen breiten Viskositätsbereich zu “gewährleisten”
  • Ideal für wiederholtes Abliefern von Reagenzien mit hoher Präzision und Genauigkeit
  • Kapazität auf die Haube graviert
Spécification
Spécification
plusmn; 2 %
Silber
MLA-Präzision
Nicht steril
80 µl
plusmn; 0,67%
Begrenzte Lebensdauer
2 in.
Nicht autoklavierbar
Aluminiumlegierung, Edelstahl
1
Präzisions-Pipettierer
Düseneinsatz, Kalibriertaste
Je 1
9 in.
1,5 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats