missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLH1 Antibody (rMLH1/6285), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18595496 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18595496 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18595496 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321143V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MLH1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rMLH1/6285
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias COCA2FCC2, DNA mismatch repair protein Mlh1, hMLH1, HNPCC, HNPCC2MGC5172, mutL (E. coli) homolog 1 (colon cancer, nonpolyposis type 2), mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), MutL protein homolog 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human MLH1 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mismatch Repair, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4292
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.