missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
MLK4 Polyclonal specifically detects MLK4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Polyclonal |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C. Do not freeze. |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?