missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16842865 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16842865 20 μL 20 Mikroliter
16832865 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16842865 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 243951AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CPSF1 is a component of the cleavage and polyadenylation specificity factor (CPSF) complex that plays a key role in pre-mRNA 3′-end formation, recognizing the AAUAAA signal sequence and interacting with poly(A) polymerase and other factors to bring about cleavage and poly(A) addition. This subunit is involved in the RNA recognition step of the polyadenylation reaction.

Spezifikation

Antigen MLK4
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen MAP3K21
Gen-Zugriffsnummer Q5TCX8, Q8VDG6
Gen-Alias KIAA1804, mixed lineage kinase 4, MLK4, RP5 862P8.2
Gensymbole MAP3K21
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MLK4 Fusion Protein Ag18904
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 234878, 307950, 84451
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.