Beschreibung
- Reproduzierbare, effiziente Zerkleinerung, Mischung und Homogenisierung in Sekundenschnelle
- Kraftvolles Mahlen durch Aufprall und Reibung von bis zu 20 Proben pro Durchlauf bei 25 Hz
- 9 Standardarbeitsanweisungen können gespeichert werden
- Umfangreiches Zubehör wie Mahlbecher und -kugeln in verschiedenen Größen, Adaptergestelle, Materialien für das Mahlwerkzeug
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mischermühle |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Abmessungen (L x B x H) | 461 x 371 x 266 mm |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Größenreduktion, Mischung, Homogenisierung, Zelldisruption |
| Höhe (metrisch) | 266 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-Schutzart | IP30. |
| Länge (metrisch) | 461 mm |
| Modell | MM 200 |
| Mehr anzeigen |