missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-3 Antibody (MMP3/2806), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18617617 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18617617 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18617617 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308626PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-3 Monoclonal antibody specifically detects MMP-3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MMP-3
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon MMP3/2806
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CHDS6, EC 3.4.24, EC 3.4.24.17, matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, MGC126102, MGC126103, MMP-3, proteoglycanase, SL-1, STMY, STMY1MGC126104, STR1, stromelysin-1, transin-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human MMP-3 protein (Uniprot: P08254 )
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4314
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.