missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
MMP-9 Monoclonal antibody specifically detects MMP-9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MMP-9 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL0542 |
| Konjugat | Janelia Fluor 646 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P14780, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?