Learn More
MMP3 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 18030586 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18030586 100 μL 100 Mikroliter
18074465 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18030586 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL48817873100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The MMP3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MMP3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MMP3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Antigen MMP3
Anwendungen Immunofluorescence
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole CHDS6, Matrix metalloproteinase 3, MMP 3, MMP3, SL 1, STMY, STMY1, STR1, Stromelysin 1, Transin 1
Wirtsspezies Rabbit
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4314
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG