Learn More
MMP3 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
The MMP3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MMP3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MMP3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MMP3 |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | CoraLite Plus 488 |
| Gensymbole | CHDS6, Matrix metalloproteinase 3, MMP 3, MMP3, SL 1, STMY, STMY1, STR1, Stromelysin 1, Transin 1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Menge | 20 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 4314 |
| Zielspezies | Human, Mouse, Rat |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.