Learn More
Macherey-Nagel™ Glasfaserfilter MN 85/90
Filtern Sie organische oder anorganische Lösungsmittel schnell und mit hoher Partikelretention. Macherey Nagel™ MN 85/90 Glasfaserfilter sorgen für die sichere Filtration aggressiver Flüssigkeiten
27.35 € - 55.30 €
Spezifikation
Flächengewicht | 90 g/m2 |
---|---|
Filtrationszeit | 22 s |
Güte | MN 85/90 |
Menge | 100/Packung |
Oberflächentyp | Glatt |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10347951
|
Macherey-Nagel™
4050045 |
4,5 cm |
35.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10649361
|
Macherey-Nagel™
405009 |
9 cm |
45.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10062801
|
Macherey-Nagel™
4050025 |
2,5 cm |
27.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10381102
|
Macherey-Nagel™
4060037 |
3,7 cm |
55.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Glasfaserfilter- Breite Anwendbarkeit in vielen Laborbereichen
- Außergewöhnlich gute Beständigkeit gegen die meisten organischen und anorganischen Lösungsmittel
- Ermöglicht eine schnelle Filtration mit gleichzeitiger hoher Partikelretention
- Hohe Beladungskapazität
MN 85/90
- Der am häufigsten verwendete Universalglasfaserfilter
- Sehr gute mechanische Stabilität
- Enthält ein organisches Bindemittel
- Stabil bis 200 °C
Spezifikation
90 g/m2 | |
MN 85/90 | |
Glatt | |
0,4 mm |
22 s | |
100/Packung | |
200 °C | |
Filterpapier |