missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ MNITMT

N.V.

Spezifikation

Prozentgehaltsbereich >99%
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-4H-1,2,4-triazole
CAS 177653-76-8
Mehr Spezifikationen ansehen

Beschreibung

Beschreibung

Novel, non-toxic immunosuppressive agent. Inhibits human mixed lymphocyte reaction in vitro (ED50 = 2.7 μM) and prolongs skin graft survival in mice. Produces a 98.1% reduction in antibody response following oral administration in rabbits.

Previously sold as Cat. No. 0564.

Spezifikation

Spezifikation

>99%
4-Methyl-3-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-4H-1,2,4-triazole
177653-76-8
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

For Research Use Only