Learn More
Tocris Bioscience™ MNITMT
Marke:  Tocris Bioscience™ 249250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411334
  • 738.52 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Novel, non-toxic immunosuppressive agent. Inhibits human mixed lymphocyte reaction in vitro (ED 50 = 2.7 μM) and prolongs skin graft survival in mice. Produces a 98.1% reduction in antibody response following oral administration in rabbits. Previously sold as Cat. No. 0564.
Spezifikation
Spezifikation
4-Methyl-3-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-4H-1,2,4-triazole
>99%
Observed MW: 240.24
Soluble to 20mM in DMSO
177653-76-8
C7H8N6O2S