Learn More
MOB2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561212
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15749031
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SKAKPNGKKP AAEERKAYLE PEHTKARITD FQFKELVVLP REIDLNEWLA SNTTTFFHHI NLQYSTISEF CT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 94%.
HCCA2 binds to and stimulates the kinase activity of the related human serine-threonine kinases NDR1 and NDR2.
Spezifikation
Spezifikation
MOB2
Polyclonal
Unconjugated
MOB2
1110017M21Rik; 2700078K21Rik; AI256456; HCCA2; Mmh; MOB kinase activator 2; Mob2; Mob2 homolog; MOB2 Mps One Binder homolog; Mps one binder kinase activator-like 2; Ovary-specific MOB-like protein; RGD1562983
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
81532
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q70IA6
MOB2
Recombinant protein corresponding to Human MOB2