Learn More
IKA™ R 2850 Fahrbares Bodenstativ
Fahrbares Bodenstativ mit Fuß in H-Form, der ein Umkippen verhindert.
Marke:  IKA™ 0020002900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15251136
  • 3245.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Rührer und Dispergiergeräte mit einem Verlängerungsarm und einem Durchmesser von 16 mm.
Spezifikation
Spezifikation
875 mm
16 mm
Für Overhead-Rührwerke und Dispergiergeräte mit einem Verlängerungsarm mit einem Durchmesser von 16 mm
Je 1
38,6 in.
0,6 in.
Für Overhead-Rührwerke und Dispergiergeräte mit einem Verlängerungsarm mit einem Durchmesser von 16 mm
1921 mm
Mobiles Bodengestell
980 mm