Learn More
Miele Professional™ Wagen
Wagen A 202 zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen
Marke: Miele Professional™ 9862440
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.12000kg
Beschreibung
- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Aufnahmerahmen: entnehmbar zur Aufbereitung höheren Spülguts
- 6 zusätzliche Anschlussmöglichkeiten mittels Luer-Lock-Verbind.
- Mit eingebautem Sprüharm
- Die Bestückungsmaße der verschiedenen Ebenen unterscheiden sich
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | |
223 mm |
Mobile Einheit für Gittertabletts | |
4 DIN-Gittertabletts | |
542 mm | |
529 mm |